Kluczowe dokumenty
Z341878
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 130.1 universal attachment
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 8017300
Opis ogólny
Note: This attachment can be adapted to all kinds of vessels by means of universal, infinitely variable clamping rolls.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)