Z675512
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.4 fixing clips, for flask volume 200/250 ml, 1/cs
Synonim(y):
zaciski do kolb
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
for flask size 200/250 mL
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 1234600
Opis ogólny
Uwaga: do mocowania kolb do wytrząsarki HS/KS 260.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675512-1EA | 4061832774572 |