Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
Synonim(y):
flask clamps, holding clamps
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
set of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3115500
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)