BAF371160002
SP Bel-Art® Saturn Spinbar® magnetic stir bar
white PTFE-coated, L 1.5 in. (40 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
white PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37116-0002
Długość
1.5 in. (40 mm)
Opis ogólny
Wiele mieszadeł magnetycznych może być zakłócanych przez proszki w cieczy, ale mieszadło magnetyczne Saturn 1625 sprosta temu wyzwaniu.
Cechy i korzyści
- Duża kula w środku pręta unosi mieszające końce pręta podczas obracania.
- Zmniejszona powierzchnia styku umożliwia obracanie się pręta ze zmniejszonym oporem.
- Dostępne w długościach 40 mm lub 50 mm (1,5 lub 2"), pasujących do szerokiej gamy naczyń o okrągłym i płaskim dnie.
- Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA i USP - doskonała kompatybilność chemiczna
- Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121ºC (250ºF)
- PTFE jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Chemours Company FC LLC i jest używany na licencji przez Bel-Art Products, Inc.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)