Z682128
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 40641
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682128-1EA | 4061832351735 |