Z150851
Liquid nitrogen dipper
for removing small quantities of liquid nitrogen (LN2) from storage dewars
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Opis ogólny
Bezpieczna i wygodna miarka LN2. Nisko przewodzący pręt pomiarowy wyraźnie pokazuje poziom LN2 w dewarze w calach i centymetrach.
Kompatybilny z następującą gamą kriogenicznych dewarów do przechowywania, seria LD: LD5, LD10, LD25, Classic 25, LD35 i LD50
Kompatybilny z następującą gamą kriogenicznych dewarów do przechowywania, seria LD: LD5, LD10, LD25, Classic 25, LD35 i LD50
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z150851-1EA | 4061832330006 |