BAH372600000
SP 8949 Zaprawa chłodzona ciekłym azotem z uchwytem
stainless steel (with polyethylene housing), diam. × H 16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel (with polyethylene housing)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37260-0000
śr. × wys.
16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
Średnica
6.5 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przydatny do rozdrabniania zamrożonych próbek, produkt ten zawiera mocno izolowaną obudowę z niebieskiego polietylenu, która dłużej utrzymuje niską temperaturę ciekłego azotu.
Cechy i korzyści
- Moździerz ze stali nierdzewnej 304 zawieszony nad miską ze stali nierdzewnej zawiera ciekły azot
- Zapasowe moździerze są przydatne do rozdrabniania różnych rodzajów próbek tego samego dnia
- Izolowany uchwyt jest zdejmowany w celu zaoszczędzenia miejsca; długość 10,2 cm (4")
- Trzy nóżki z przyssawkami stabilizują urządzenie na stole warsztatowym
- Zalecany rozmiar tłuczka to dowolny rozmiar odpowiedni dla moździerza 275 ml (brak w zestawie)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)