Kluczowe dokumenty
Z370517
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, clear lid
Synonim(y):
Chłodziarka do amplifikacji PCR, Stacja robocza do amplifikacji PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 5116-1600
dł. × szer. × wys.
197 mm × 140 mm × 190 mm
masa
3.5 lb
Opis ogólny
Maintains twelve 16-17 mm diameter tubes below 2°C for up to 4 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)