BR114935
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Synonim(y):
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
PC
opis
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
Właściwości
for 12 tubes
producent / nazwa handlowa
BRAND 114935
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PC. Mini chłodziarki są przeznaczone do ochrony szerokiej gamy roztworów (enzymów, DNA, RNA, zawiesin komórkowych), pomagając utrzymać temperaturę zamrażarki na stanowisku laboratoryjnym. Trwały poliwęglan wypełniony nietoksycznym żelem. Mini chłodziarki mieszczą dwanaście probówek o pojemności od 0,5 ml do 2,0 ml.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114935-1EA | 4061831852288 |