Kluczowe dokumenty
Z359076
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
Synonim(y):
Chłodziarka do amplifikacji PCR, Stacja robocza do amplifikacji PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
producent / nazwa handlowa
Nalgene® DS5116-0012
dł. × szer. × wys.
151 mm × 108 mm × 125 mm
Opis ogólny
Maintains 12 microtubes below 1°C for up to 3 1/2 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)