Kluczowe dokumenty
HS120075
TrueNorth® Mini Cooler
for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with gel-filled lid, temp. limit -20 °C, size 32 wells, blue polycarbonate
Synonim(y):
schładzacz rurowy, stojak na rurkę chłodzącą
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Materiały
blue polycarbonate
Właściwości
for tubes 0.5 ‑ 2 mL
Parametry
-20 °C temp. limit
dł. × szer. × wys.
245 × 105 × 100 mm
rozmiar
32 wells
Opis ogólny
Ochrona wrażliwych na temperaturę próbek na stanowisku pracy lub w zamrażarce. Mini coolery są idealne do utrzymywania w chłodzie odczynników PCR, enzymów i innych odczynników biochemicznych podczas pracy przy stole. Wypełnione żelem izolacyjnym, mini-chłodziarki mogą być również używane do kontrolowanego zamrażania próbek i dłuższego utrzymywania temperatury próbek.
Cechy i korzyści
  • poliwęglanowa konstrukcja z gumowymi, antypoślizgowymi nóżkami
  • pokrywy z siatką i kluczem w jednym położeniu dla łatwej identyfikacji próbki
  • adaptery do probówek o pojemności 0,5 ml dostarczane w standardzie z wersjami o pojemności 0,5-2,0 ml
  • wykres retencji temperatury dostarczany z każdym z 7 stylów
  • dostępne wersje dla probówek mikrowirówkowych 0,5 i 1,5/2,0 ml i fiolek cyrogenicznych oraz wersja 96-miejscowa dla probówek 0,2 ml i płytek testowych
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)