Kluczowe dokumenty
BAF188440000
8949 4126 -1˚C Kontroler zamrażania
for tubes, 1.0 or 1.8 mL, no. of holes, 18
Synonim(y):
Przechowywanie krio w stosie, Przechowywanie w zamrażarce, pojemnik do kriokonserwacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiały
high-density polyethylene lid
polycarbonate jar
Właściwości
for tubes 1.0 or 1.8 mL
no. of holes 18
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18844-0000
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar zamknięcia
124 mm
pojemnik śr. wewn. × wys.
12 mm × 72 mm
Opis ogólny
Kontrolowana i powtarzalna szybkość chłodzenia -l°C na minutę ma kluczowe znaczenie dla zachowania komórek. Aby uruchomić, wystarczy dodać 100% alkoholu izopropylowego, 250 ml i umieścić w zamrażarce o temperaturze -70°C. Zdejmowany uchwyt na 18 fiolek z polietylenu zapobiega bezpośredniemu kontaktowi fiolek z alkoholem. Wewnątrz słoika znajduje się pierścień z pianki o otwartych komórkach. Aby zaoszczędzić miejsce w zamrażarce, słoiki wypełnione alkoholem można przechowywać w temperaturze pokojowej. Proste do zrozumienia instrukcje obrazkowe są wydrukowane na pojemniku.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)