CLS432002
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green
Synonim(y):
kriofiole
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432002
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
kolor
green
pojemność
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432002-1EA | 4061835179510 |