CLS432006
Corning® CoolCell™ FTS30
freezing container, (30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
Synonim(y):
kriofiole
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 30 x 1-2 mL cryovials
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432006
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
11.5 cm × 16.5 cm , 12.7mm well diameter
kolor
purple
pojemność
(30 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- For 30 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Controlled micro-convection for uniform freezing of 30 vials.
- Removable vial tray for one-step transfer of samples into and out of freezing chamber.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432006-1EA | 4061835179596 |