Kluczowe dokumenty
Z760943
TPP® cryotubes
polypropylene, capacity 1.2 mL
Synonim(y):
rurki krio
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
neck thread external thread
opakowanie
pack of 400 ea
producent / nazwa handlowa
TPP 89012
Parametry
-180-121 °C temp. range
pojemność
1.2 mL
Opis ogólny
TPP cryo tubes made of polypropylene (PP) with external thread and star foot are designed for storage of biological material and samples down to -196°C. The screw caps with external thread reduce the risk of contamination and cross-contamination. During storage build up of stress on the product can happen. The design as well as the high grade material ensures safe handling during and after the unfreezing process.
Cechy i korzyści
  • Kriogeniczne probówki do przechowywania
  • Sterylne
  • DNAza, RNAza, wolne od pirogenów
  • Zakres temperatur: od -180°C do 121°C
  • Absolutna gazoszczelność gwarantowana bez użycia silikonowej uszczelki
  • Koniec z "wyskakiwaniem uszczelki" w wyniku nadmiernego dokręcenia zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • Gwintowanie zewnętrzne
  • Wolnostojący
  • Dno w kształcie gwiazdy ułatwia otwieranie w stojakach na probówki
  • Podziałka z dużą powierzchnią do pisania
  • Zalecane do przechowywania LN2 w fazie lotnej
Informacje prawne
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1