Z760951
TPP® cryotubes
polypropylene tube, capacity 2.0 mL
Synonim(y):
rurki krio
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
External thread
opakowanie
pack of 400 ea (4 x 100 ea)
producent / nazwa handlowa
TPP 89020
Parametry
-180-121 °C temp. range
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
2.0 mL
probówka śr.
12 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kriogeniczne probówki do przechowywania
- Sterylne
- DNAza, RNAza, wolne od pirogenów
- Zakres temperatur: od -180°C do 121°C
- Absolutna gazoszczelność gwarantowana bez użycia silikonowej uszczelki
- Koniec z "wyskakiwaniem uszczelki" w wyniku nadmiernego dokręcenia zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
- Gwintowanie zewnętrzne
- Wolnostojący
- Dno w kształcie gwiazdy ułatwia otwieranie w stojakach na probówki
- Podziałka z dużą powierzchnią do pisania
- Zalecane do przechowywania LN2 w fazie lotnej
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)