Key Documents
BAF367751050
SP Bel-Art® Sterileware Upright Handle Dippers
white plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white plastic
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36775-1050
Długość
10.25 in. (260 mm)
pojemność
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)