Merck
917400
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(3-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonim(y):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CO)=CC=C2)OC(C)(C)C
Klucz InChI
OWDXAWCQYCRTIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
tert-Butyl 4-(3-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Van T H Ngo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(5), 1035-1049 (2018-02-06)
Pyroglutamate-modified amyloid β peptides (pGlu-Aβ) are highly neurotoxic and promote the formation of amyloid plaques. The pGlu-Aβ peptides are generated by glutaminyl cyclase (QC), and recent clinical studies indicate that QC represents an alternative therapeutic target to treat Alzheimer's disease