AB15708C3
Anti-Beta III Tubulin, Cy3 Conjugate Antibody
from rabbit, CY3 conjugate
Synonim(y):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Beta III Tubulin in rat E18 cortex cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat E18 cortex cells
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2