Key Documents
T8578
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-β-Tubulin Class III, Anti-Neuron-specifc class III β-tubulin, Anti-TUBB4, Anti-Tubb3, Anti-Tubulin β-4, Anti-Tubulin β-III, Anti-Tubulin, β−3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Immunofluorescence.
- Immunocytochemistry.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane