Kluczowe dokumenty
916617
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Półelastyczny linker dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18ClNO2
Masa cząsteczkowa:
255.74
Kod UNSPSC:
12352106
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CC1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1)O.Cl
Zastosowanie
Chlorowodorek kwasu 2-(3-(biperydyn-4-ylo)fenylo)octowego to 4-arylowa piperydyna przydatna jako półelastyczny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków.
Inne uwagi
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)