Key Documents
EZFITMIC03
Millipore
Rampa di filtrazione EZ-Fit®
3-place, for Microfil® funnels and membranes
Sinonimo/i:
Unità di filtrazione EZ-Fit®, rampa a 3 posti per dispositivo Microfil®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Altezza
117 mm
Lunghezza
433 mm
Larghezza
168 mm
Peso
2.9 kg
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Ogni singolo componente della rampa EZ-Fit® può essere rimosso per una facile pulizia e per la sterilizzazione in autoclave, così da impedire la formazione di biofilm. Tutte le aree interne sono accessibili e possono essere spazzolate con lo scovolino/pulite in modo efficace. Le teste di filtrazione, le valvole e i raccordi per i tubi sono facilmente asportabili. Il modello della valvola a 2 vie impedisce di toccare accidentalmente la testa di filtrazione durante l′apertura o la chiusura della valvola.Il modello ad altezza ridotta migliora l′ergonomia in caso di utilizzo nelle cappe a flusso laminare. Gli accessori di estensione sono stati progettati specificamente per gli operatori che lavorano ai banchi di laboratorio. Per assicurare la stabilità della rampa negli spazi di lavoro non piani, è stato inserito uno speciale sistema. L′unità di filtrazione EZ- Fit monouso, sterile e pronta all′uso®facilita la gestione dei flussi di lavoro, permette di risparmiare tempo e permette di ottenere risultati di conta batterica molto affidabili.
Applicazioni
La rampa di filtrazione EZ-Fit® viene utilizzata per tutte le applicazioni di filtrazione da laboratorio e supporta la filtrazione simultanea di tre diversi campioni da analizzare. La rampa è idonea per essere utilizzata con le unità di filtrazione Microfil® .
Caratteristiche e vantaggi
  • Le diverse teste di filtrazione si adattano sia ai dispositivi di filtrazione riutilizzabili sia a quelli monouso.
  • Facile evitare la formazione di biofilm:
    - accesso facilitato a tutte le parti interne, per un lavaggio efficace
    - ogni componente può essere rimosso a mano e autoclavato
  • Raccordi quick-fit per i tubi da vuoto
  • Altezza ridotta per un uso più agevole all'interno delle cappe a flusso laminare.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato