HVWP047S6
Filtri a membrana S-Pak®
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri S-Pak da 0,45µm, 47 mm, bianchi, piani, sterili, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
plain filter
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beer
sample type food(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type sport drink
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing