HAGG050S6
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
Sinonimo/i:
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.45µm 50mm green gridded
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
green filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diametro
50 mm
Diam. filtro
50 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type cider
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3