Key Documents
HAWG050S6
Millipore
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white gridded for general microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri S-Pak da 0,45µm, 50mm, bianchi, quadrettati, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diam. filtro
50 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri S-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm, sono bianchi, quadrettati, con un diametro di 50mm. Questi filtri assicurano recuperi elevati e sono adatti alle analisi microbiologiche di base. Le membrane S-Pak e il relativo dispensatore rappresentano una rivoluzione per la manipolazione dei filtri nelle analisi con il metodo della filtrazione su membrana (MF) perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica.
Applicazioni
Il sistema S-Pak è indicato per le analisi di acque potabili, imbottigliate e minerali condotte conformemente agli standard internazionali.
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (CQ) industriale e nel settore farmaceutico.
Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Confezionamento
Confezionati singolarmente, con separatori di carta blu, sterili
Note legali
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3