GSWG047S6
Filtri S-Pak 0,22µm, 47 mm, bianchi, quadrettati
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri a membrana S-Pak®, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing