Documenti fondamentali
HVLP04700
Millipore
Membrane filtranti Durapore,® 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVLP
Le membrane Durapore® offrono elevate portate e alta produttività con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila lega molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila che in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri con membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che minimizza l'interazione con il campione e consente recuperi massimi.
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: comuni filtrazioni da laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2  μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45  μm (o più grandi) per intrappolare i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
D M Bernstein et al.
Toxicology and applied pharmacology, 387, 114856-114856 (2019-12-15)
This 90-day repeated-dose inhalation toxicology study of brake-dust (BD) (brakes manufactured with chrysotile) in rats provides a comprehensive understanding of the biokinetics and potential toxicology in the lung and pleura. Exposure was 6 h/d, 5d/wk., 13wks followed by lifetime observation (~20
Zupeng Chen et al.
Journal of integrative neuroscience, 19(1), 101-109 (2020-04-08)
Medicinal plant breviscapine is shown to exhibit a protective role in tissue damage after cerebral hemorrhage. The effects of breviscapine on neurological deficit score, brain tissue water content, brain pathological tissue changes, blood-brain barrier bidirectional regulation, and inflammatory factors after
Natalia S Podio et al.
Chemosphere, 241, 125057-125057 (2019-10-20)
Pharmaceuticals in the environment have been an increasing research topic over the past decade, since they can be found in both natural and drinking water, including irrigation of crops and edible plants with contaminated water. Our main goal was to
Sara Saeidikhoo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 70(7), 1153-1163 (2020-03-14)
To date, no certain cure has been found for patients with degenerative cerebellar disease. In this trial, we examined the in vivo and in vitro neuroprotective effects of Sertoli cells (SCs) on alleviating the symptoms of cerebellar ataxia. Testicular cells
Bo-Wen Wu et al.
IUBMB life, 72(2), 198-213 (2019-08-25)
Atherosclerotic plaque rupture is an important pathophysiologic mechanism of acute coronary syndrome. Emerging microRNAs (miRNAs) have been implicated in the atherosclerotic plaque formation and macrophage autophagy during the development of atherosclerosis (AS). Hence, this study was conducted to explore the