HVWG04700
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Durapore®, 0,45 µm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
gridded
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- I filtri a membrana Durapore® sono ideali per il monitoraggio della contaminazione dell'aria da particolato e per la chiarificazione dei fluidi.
- Queste membrane offrono un′ampia compatibilità chimica, flussi e produttività elevati, un ridotto tenore di estraibili.
- Il polivinilidene fluoruro (PVDF) offre il minor adsorbimento proteico possibile, minimizzando l′interazione con i campioni e massimizzando i recuperi.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3