Documenti fondamentali
SSWP14250
Millipore
Filtro a membrana MF-Millipore, pori da 3 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE con pori da 3,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
3.0 μm pore size
83 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: SSWP
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore .
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
  • CQ dei serbatoi per lo stoccaggio di fluidi
  • Monitoraggio di fluidi
  • Monitoraggio dell′aria
  • Raccolta di particelle
  • Analisi di particelle
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3