Key Documents
1.09621
Supelco
Glicole etilenico
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinonimo/i:
Etilenglicole, 1,2-etandiolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-473-3
NACRES:
NA.05
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
3.2-15.3 % (v/v)
Impurezze
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
197.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-14--10 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.00005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. La nostra gamma EMSURE è certificata conforme agli standard ACS, alla sezione dedicata ai reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO
Applicazioni
Il glicole etilenico viene usato come solvente:
  • nella rivelazione mediante laser a diodi di singole molecole in soluzione.
  • come agente riducente nella sintesi di nanoparticelle di oro.
Oltre a ciò, il glicole etilenico è usato anche come importante precursore di fibre e resine poliesteriche.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identificazione (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acidità (come CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Densità (d 20 °C/20 °C): 1,113 - 1,115
Densità (d 25 °C/25 °C): 1,10 - 1,12
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,431 - 1,433
Punto di fusione: -14 - -10 °C
Punto di ebollizione: 196,5 - 198,5 °C
Cloruri (Cl): ≤ 0,00002 %
Fe (ferro): ≤ 0.00005 %
Formaldeide: ≤ 0,005 %
Sostanze ossidabili dal permanganato di potassio (come O): ≤ 0,0003 %
Sostanze prontamente carbonizzabili: conformi
Ceneri solfatate: ≤ 0,005 %
Acqua: ≤ 0,1 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Etilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1046
Etilenglicole
Dietilenglicole analytical standard
Supelco
03128
Dietilenglicole
18:1 Ethylene Glycol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
800605O
18:1 Ethylene Glycol
Dietilenglicole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1193265
Dietilenglicole