Merck
Tutte le immagini(11)
Documenti fondamentali
109634
Supelco
2-Propanolo
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-Propanolo, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Potenza
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. La nostra gamma EMSURE è certificata conforme agli standard ACS, alla sezione dedicata ai reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO.
Applicazioni
Il 2-propanolo trova impiego come:
  • blando bagno di coagulazione per indurre la separazione di fase finalizzata all′ottenimento dell′intervallo dimensionale dei pori desiderato in membrane da microfiltrazione;
  • solvente di estrazione per additivi organici e per sostanze scarsamente solubili in acqua.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
2-Propanolo ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-Propanolo
2-Propanolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001728
2-Propanolo
2-Propanolo natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W292912
2-Propanolo
Isopropanolo 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanolo
2-Propanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
33539
2-Propanolo