Documenti fondamentali
190764
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Sinonimo/i:
isopropanolo, sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
2-Propanolo, ACS reagent, ≥99.5%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
RNA extraction: suitable
Impurezze
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-propanolo, noto anche come isopropanolo o alcol isopropilico, è un alcol secondario, liquido e incolore, impiegato diffusamente come solvente e come intermedio di reazione in sintesi organica, miscibile in solventi quali l′acqua, l′etanolo, l′etere, l′acetato di etile, il THF e il cloroformio.
Applicazioni
Isopropanol can be used in many different applications due to its properties.
  • Solvent in organic synthesis
  • Chemical intermediate
  • Disinfectant
  • Antibacterial
  • Sample preservative
Caratteristiche e vantaggi
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Propanolo for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07022
2-Propanolo
Isopropanolo 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanolo
2-Propanolo Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
PX1835
2-Propanolo
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Felix Moltzahn et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (54)(54), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
The broad involvement of miRNAs in critical processes underlying development, tissue homoeostasis and disease has led to a surging interest among the research and pharmaceutical communities. To study miRNAs, it is essential that the quantification of microRNA levels is accurate
Michelle T Paulsen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 67(1), 45-54 (2013-08-27)
Gene expression studies commonly examine total cellular RNA, which only provides information about its steady-state pool of RNA. It remains unclear whether differences in the steady-state reflects variable rates of transcription or RNA degradation. To specifically monitor RNA synthesis and
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)