179124
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-propanone, Dimetilchetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Durata
Recommended retest period - 2 years
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
- Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
- Cleaning proposes
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Articoli
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.