Key Documents
319902
Sigma-Aldrich
Etilacetato
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0030%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acetato di etile di grado ACS è un solvente conforme, o di qualità superiore, ai severi standard dell′American Chemical Society (ACS). È adeguato alla maggior parte delle esigenze dei ricercatori e fornisce prestazioni replicabili e risultati pubblicabili.
L′acetato di etile solvente di grado ACS viene usato:      
  • Nelle sintesi chimiche di routine
  • In applicazioni di essiccazione & purificazione
  • Nella pulizia di attrezzatura di laboratorio particolarmente delicata
Applicazioni
L′acetato di etile (grado ACS) può essere usato come solvente nella sintesi di 6-O-acetil glicosidi via acetilazione selettiva di carboidrati in presenza di acido solforico in quantità catalitica. I derivati 6-O-acetil glicosidici possono essere impiegati come precursori nella sitesi di oligosaccaridi complessi.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cicloesano ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
179191
Cicloesano
Etilacetato
Sigma-Aldrich
L092004
Etilacetato
Etilacetato EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.00864
Etilacetato
Etilacetato biotech. grade, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
494518
Etilacetato
Etilacetato puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33211
Etilacetato
Eptano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
Eptano
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Yujie Xia et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 172(3), 707-714 (2013-08-21)
Biodegradable polymer microparticles are promising delivery depots for protein therapeutics due to their relatively simple fabrication and facile administration. Double-wall microspheres (DWMS) comprising a core and shell made of two distinct polymers may provide enhanced control of the drug release
Elif Burcu Bali et al.
Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 4(7), 505-514 (2014-09-04)
To investigate the in vitro antimicrobial potential of Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük against periodontopathogenic bacteria, its antioxidant activity and cytotoxic effect on various cancer cell lines. In vitro antimicrobial activities of ethanol, methanol, ethyl acetate (EtAc), n-hexane
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Jessica Le Ven et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(11), 1500-1509 (2012-11-14)
Annonaceous acetogenins (AAGs) are a homogenous class of polyketides proposed as environmental neurotoxins. Previous dereplication studies of AAGs were limited by the use of low-resolution mass spectrometers. Only poor information in terms of structures was provided due to the limited
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been