SLGP033R
Unità filtrante Millex®-GP (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.52 cm2
inlet to outlet H
26 mm
Volume
200 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Benefici clinici: Rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
- Farmacia ospedaliera: Filtrazione sterile e/o chiarificazione di piccoli volumi di farmaci proteici, di agenti per imaging diagnostico, di farmaci chemioterapici, di soluzioni acquose o acqua nell′allestimento di preparazioni galeniche.
- Cura diretta del paziente: Sterilizzazione e/o rimozione di particolato da soluzioni epidurali e altri liquidi anestetici, nonché da soluzioni di irrigazione impiegate in procedure di tipo oftalmico, in procedure oculari e in altre procedure chirurgiche.
Caratteristiche e vantaggi
- Supporto bidirezionale della membrana filtrante
- Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana
- Monouso, apirogeno e atossico
- Membrana filtrante in polieteresolfone sigillata in un contenitore di copolimero acrilico modificato (MMA)
- Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
- Dotato di marchio CE