Documenti fondamentali
SLGPR33RS
Millipore
Filtri da siringa Millex®-AA
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-GP, Filtri da siringa Millipore Express® PES, Filtri da siringa da 0,22 μm PES, filtri da siringa polieteresolfone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
200 mL
Colore
green
Matrice
Millipore Express®
Dimensione pori
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
≥59 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex® sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria e gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un minimo volume morto e portate più elevate, ma resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono chimicamente compatibili con una ampia gamma di campioni e solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili.
Applicazioni
Sterilizzazione di terreni per colture tissutali, soluzioni proteiche e soluzioni acquoseBassa affinità di legame con le proteine
Caratteristiche e vantaggi
  • Specifici per una varietà di applicazioni in base al tipo di membrana, all′alloggiamento e alla classe di validazione
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e a ridotto adsorbimento aspecifico, per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate, per prestazioni superiori
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany