SLGPR33RB
Filtri da siringa Millex™ in polietersolfone
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,22 μm PES, Filtri da siringa Millex-GP, Filtri da siringa Millipore Express® PES, Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 250
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
200 mL
Colore
green
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥59 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Specifici per una varietà di applicazioni in base al tipo di membrana, all′alloggiamento e alla classe di validazione
- Membrane a basso rilascio di estraibili e a ridotto adsorbimento aspecifico, per garantire perdite minime del campione
- Portate e pressioni d′esercizio più elevate, per prestazioni superiori