Documenti fondamentali
IPVH00010
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana Immobilon®-P in PVDF, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
27 cm × 3.75 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana di trasferimento Immobilon-P è consigliata per la maggior parte delle applicazioni di Western Blotting, specialmente con proteine più grandi di 20 kDa. La membrana Immobilon-P è caratterizzata da un′elevata capacità di ritenzione delle proteine, robustezza fisica elevata e un′ampia compatibilità chimica, che la rendono ideale per una varietà di applicazioni di colorazione e di re-incubazione (reprobing) nei protocolli di immunorivelazione.
Caratteristiche e vantaggi
Membrane Immobilon-P in PVDF:
  • non si spaccano, non si arricciano e possono essere tagliate senza che si rompano
  • basso background
  • eccellente capacità di colorazione
  • possono essere sottoposte a re-incubazione (reprobing) diverse volte
Linkage
Sostituisce: INCP00010
Altre note
Codice del filtro: IPVH
Meccanismi principali di binding: elettrostatico, idrofobico
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Interactions between Brucella suis VirB8 and its homolog TraJ from the plasmid pSB102 underline the dynamic nature of type IV secretion systems.
Bourg, Gisele, et al.
Journal of Bacteriology, 191, 2985-2992 (2009)
Remodeling of VE-cadherin junctions by the human herpes virus 8 G-protein coupled receptor.
Dwyer, J, et al.
Oncogene, 30, 190-200 (2011)
Pulmonary artery smooth muscle cell senescence is a pathogenic mechanism for pulmonary hypertension in chronic lung disease.
Noureddine, Hibo, et al.
Circulation Research, 109, 543-553 (2011)
Effects of HIV protease inhibitors on progression of monocrotaline- and hypoxia-induced pulmonary hypertension in rats.
Gary-Bobo, Guillaume, et al.
Circulation, 122, 1937-1947 (2010)
Luciano Ferrada et al.
Redox biology, 29, 101408-101408 (2020-01-14)
Under physiological conditions, vitamin C is the main antioxidant found in the central nervous system and is found in two states: reduced as ascorbic acid (AA) and oxidized as dehydroascorbic acid (DHA). However, under pathophysiological conditions, AA is oxidized to
Articoli
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.