Documenti fondamentali
SLGVR33RB
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 250
Produttore/marchio commerciale
Millex® SLGVR33RB
Parametri
≥40 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
100 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥50 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Tipo di binding
Protein low binding
Descrizione generale
I filtri da siringa sterili Millex sono ideali per la sterilizzazione di solventi organici e soluzioni acquose o per la filtrazione sterilizzante di aria/gas. Molti metodi di preparazione dei campioni richiedono l′uso dei filtri Millex in virtù della loro qualità e la loro costanza di prestazioni senza eguali. Non solo i filtri Millex sono caratterizzati da un volume morto ridotto al minimo e portate più elevate: resistono anche a pressioni di esercizio maggiori e sono compatibili chimicamente con un′ampia gamma di campioni e di solventi, così da ridurre al minimo il rilascio di estraibili. I filtri Millex sono prodotti in un ambiente controllato e automatizzato nel rispetto dei più alti standard di qualità.
Applicazioni
  • Sterilizzazione di terreni per colture tissutali, soluzioni proteiche e soluzioni acquose
  • Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di porzioni di molecole di piccole dimensioni
Caratteristiche e vantaggi
  • Affinità di legame con le proteine estremamente ridotta
  • Specifici per una varietà di applicazioni in base al tipo di membrana, all′alloggiamento e alla classe di validazione
  • Membrane a basso rilascio di estraibili e a ridotto adsorbimento aspecifico, per garantire perdite minime del campione
  • Portate e pressioni d′esercizio più elevate, per prestazioni superiori
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany