Documenti fondamentali
SLGV013SL
Millipore
Unità filtrante Millex-GV (sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volume
10 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti Millex-GV (sterili) sono dispositivi medici destinati all′uso come filtri da siringa per sterilizzare e/o chiarificare soluzioni di volume ridotto nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
  • Sterilizzazione o chiarificazione di soluzioni acquose (eluati di colonne, additivi per colture di tessuti, campioni HPLC, prodotti farmaceutici proteici, ecc.) in volumi compresi tra 0,5 e 10 mL
  • Utilizzabili come filtri da siringa per sterilizzare e/o chiarificare soluzioni di volumi ridotti nella cura diretta dei pazienti e nell′allestimento di preparazioni galeniche
  • I benefici clinici comprendono la rimozione di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori del grado di filtrazione della membrana dalle soluzioni ad uso clinico
Caratteristiche e vantaggi
  • Unità monouso, apirogene e atossiche
  • Membrana in fluoruro di polivinilidene (PVDF) Durapore® a ridotto adsorbimento proteico
  • Resistenti ai solventi
  • Dotate di marchio CE e registrazione presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany