Documenti fondamentali
SLGVS25LS
Millipore
Filtri Millex per ventilazione di flaconi (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
Sinonimo/i:
Millex Vial Vent Unit, Durapel 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
hydrophobic
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
Lungh. × alt. × largh.
64 mm × 35 mm × 30 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
Matrice
Durapel
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I Millex Vial Vent (sterili) sono dispositivi medici destinati alla filtrazione di aria e gas ai fini della ventilazione di dispositivi medici e nell′allestimento di preparazioni galeniche.
Applicazioni
Sono destinati all′impiego nelle farmacie per evitare l′inalazione di sostanze pericolose durante la ricostituzione di farmaci in flaconcini sigillati.
Caratteristiche e vantaggi
  • Membrana idrofoba Durapel in fluoruro di polivinilidene (PVDF) da 0,22 μm, sigillata in un contenitore di polivinilcloruro (PVC) cui è attaccato un ago per la ventilazione di flaconcini.
  • L′ago può essere introdotto in un flacone dotato di setto perforabile ai fini della ventilazione
  • Rimozione dalle soluzioni gassose di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte di dimensioni maggiori del grado di filtrazione della membrana, al fine di limitare i rischi di contaminazione crociata
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotata di marchio CE
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato
Note legali
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany