Key Documents
SLFG02550
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro per siringa Millex® in PTFE idrofobo è un filtro da 25 mm con innesto di tipo Luer-slip maschio destinato alla ventilazione e alla filtrazione di gas. Questo filtro da siringa è particolarmente indicato per la filtrazione di volumi di 10-100 millilitri (mL) di soluzioni organiche per rimuovere le particelle solide prima dell′analisi strumentale. 
Applicazioni
I filtri per siringa Millex®-FG sono adatti per la filtrazione sterilizzante di alcoli, acidi e basi concentrate, aria o gas. 
Caratteristiche e vantaggi
  • Non sterile
  • Monouso e smaltibile
  • Compatibile unicamente con la sterilizzazione in autoclave
  • È dotato di una membrana Fluoropore® idrofoba da 0.2 µm in politetrafluoroetilene (PTFE) sigillata in un contenitore in polipropilene
  • Compatibile con soluzioni acquose, blandamente organiche e organiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany