Documenti fondamentali
SLFGX13
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
red
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
gas
sample type mild organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥0.8 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Panoramica sui filtri da siringa non sterili Millex con membrana (PTFE) idrofobica Fluoropore:
Ideali per la filtrazione dei campioni in solventi organici, possono essere utilizzati anche per impedire il flusso di ritorno dell′umidità atmosferica nelle applicazioni di sfiato.Ampia compatibilità chimica ed eccellente resistenza ai solventi in presenza di soluzioni organiche
Disponibili con pori da 0,20 µm, 0,45 µm e 5,0 µm e in tre diametri, per ogni esigenza applicativa
Corpo in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) a basso contenuto di estraibili
Disponibili in confezioni di varie misure:
Codice SKU che termina con NS (-------NS): 50/conf.
Codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/conf.
Codice SKU che termina con TL (-------TL): 100/conf.
Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
Codice SKU che termina con NB (------- NB): 250/conf.
Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1.000/conf.
Applicazioni
Rimozione di particolato fine e chiarificazione di soluzioni organiche, filtrazione di sfiati, sterilizzazione di gas
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per uso in laboratorio generale
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany