Documenti fondamentali
SLFHX13
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE, idrofobi
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FH, Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
red
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Punto di bolla
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Caratteristiche e vantaggi
  • I filtri da siringa Millex con membrana Fluoropore® in PTFE, idrofobi, non sterili, consentono di rimuovere particelle e polveri prima dell′analisi strumentale.
  • Filtrazione di soluzioni organiche: questi filtri a siringa sono raccomandati per il filtraggio di volumi di 1-10 millimetri
  • Il filtro monouso rimuove le particelle di dimensioni superiori alle dimensioni certificate dei pori della membrana
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany