Documenti fondamentali
SLCR033
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE idrofilo
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtro da siringa Millex-LCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
100 mL
Colore
light blue
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Codice del filtro: LCR
certificato HPLC per i bassi livelli di estraibili che assorbono all′UV
SLCR033NS sostituisce SLCR025NS
SLCR033NB sostituisce SLCR025NB
SLCR033NK sostituisce SLCR025NK
Il filtro da siringa MILLEX® LCR è un filtro da siringa non sterile, certificato di grado HPLC che contiene una membrana da 0,20µm in politetrafluoroetilene (PTFE) idrofilo. Si raccomanda questo filtra da siringa per la filtrazione di volumi di 10-100 millilitri (mL) per la rimozione di particelle prima dell′analisi strumentale. Il filtro monouso a perdere rimuove le particelle di dimensioni superiori alle dimensioni certificate dei pori della membrana
Caratteristiche e vantaggi
  • Certificato HPLC per i bassi livelli di estraibili che assorbono all′UV
  • Le membrane idrofile in PTFE sono caratterizzate da un binding di analiti ridotto e da un′ampia compatibilità con i solventi, fattori che le rendono adeguate per la filtrazione di solventi acquosi e organici
  • L′alloggiamento in polietilene assicura un basso rilascio di estraibili e un′ampia compatibilità chimica
  • Volume del campione consigliato: 10-100mL
  • Facilmente identificabile grazie alla bordatura di color azzurro
Specifiche
Solo per applicazioni generali di laboratorio
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Contenuto correlato
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.