Documenti fondamentali
SLLGC25NS
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE idrofilo
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altezza
19.8 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LG
Panoramica sui filtri da siringa Millex® non sterili per cromatografia ionica
• Certificati per cromatografia ionica (IC)
• Membrana idrofila in PTFE disponibile grado di filtrazione di 0,20 µm e 0,45 µm e in due diversi diametri, per adattarsi a qualsiasi esigenza applicativa.
• Minimo rilascio di estraibili interferenti con analisi IC, per minimizzare il rumore di fondo in analisi IC ad elevata sensibilità
• Compatibili sia con soluzioni acquose sia con soluzioni organiche
Dimensione delle confezioni e codici SKU
SLLGC13NL: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 13mm, 100 per conf.
SLLGC25NS: 0,2 µm, PTFE idrofilo, 25mm, 50 per conf.
SLLHC13NL: 0,45 µm, PTFE idrofilo, 13mm, 100 per conf.
SLLHC25NS: 0,45 µm, PTFE idrofilo , 25mm, 50 per conf.
Applicazioni:
Cromatografia ionica (IC)
Applicazioni
Filtri Millex-LG, membrana in PTFE idrofilo, pori da 0,20 µm, diametro 25 mm, certificati per cromatografia ionica.
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso naturale/uscita naturale
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany