Documenti fondamentali
SLLHC25NS
Millipore
Filtri da siringa Millex-SV
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
μ, Millex-LH syringe filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Descrizione
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LH hydrophilic PTFE membrane, ion chromatography certified
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altezza
19.8 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•µµ
µ
µ
µ
µ
Ion Chromatography
Codice del filtro: LH
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso naturale/uscita naturale
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany