Key Documents
SLLHR04NL
Millipore
Filtri da siringa Millex®, PTFE idrofilo
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LH, Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.1 cm2
Volume
1 mL
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LH
Panoramica sui filtri da siringa Millex® non sterili con membrana in PTFE idrofilo
• Il bassissimo tenore di estraibili consente di raggiungere livelli di background ottimali in analisi sensibili quali UHPLC e LC-MS
• Filtrazione di soluzioni contenenti proteine e di soluzioni acquose e organiche
• Disponibili con grado di filtrazione di 0,20 µm e 0,45 µm e in tre diversi diametri per soddisfare le diverse esigenze applicative
Disponibili in confezioni multiple:
Codice SKU che termina con NS(-------NS): 50 per conf.
Codice SKU che termina con NL (-------NL): 100 per conf.
Codice SKU che termina con NB (-------NB): 250 per conf.
Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1000 per conf.
SLCRT13NL: 100 per conf. Questi filtri da siringa hanno un′uscita a tubo.
Applicazioni:
Filtrazione dei campioni prima delle analisi in UHPLC, HPLC e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; chiarificazione di soluzioni acquose e organiche
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: ingresso naturale/uscita naturale
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.