Documenti fondamentali
SLGVR04
Millipore
Filtri da siringa Millex in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa Millex-GV, Filtri da siringa da 0,22 μm in PDVF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condizioni di spedizione
ambient
Caratteristiche e vantaggi
I filtri da siringa Millex con membrana Durapore® (PVDF) non sterili offrono i seguenti vantaggi:
  • ridotto adsorbimento proteico che minimizza l′interazione con il campione e ottimizza i recuperi
  • compatibili con le soluzioni acquose e debolmente organiche
  • l′alloggiamento in polietilene ad alta densità assicura un basso rilascio di estraibili e un′ampia compatibilità chimica
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany