Documenti fondamentali
SLFHR04NL
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE, idrofobi
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FH, Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 10 μL
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
4 mm
Superficie filtrante
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Panoramica sui filtri da siringa non sterili Millex con membrana (PTFE) idrofobica Fluoropore
• Ideali per la filtrazione dei campioni in solventi organici, possono essere utilizzati anche per impedire il flusso di ritorno dell′umidità atmosferica nelle applicazioni di sfiato.
• Ampia compatibilità chimica ed eccellente resistenza ai solventi in presenza di soluzioni organiche
• Disponibili con pori da 0,20 µm, 0,45 µm e 5,0 µm e in tre diametri, per ogni esigenza applicativa
• Corpo in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) a basso contenuto di estraibili
Disponibili in confezioni di varie misure:
Codice SKU che termina con NS (-------NS): 50/conf.
Codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/conf.
Codice SKU che termina con TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
Codice SKU che termina con NB (------- NB): 250/conf.
Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1.000/conf.
Applicazioni
Rimozione di particolato fine e chiarificazione di soluzioni organiche, filtrazione di sfiati, sterilizzazione di gas
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany